Läs mer
Daidzein 7-Sulfate Potassium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Daidzein 7-Sulfate Potassium Salt |
| CAS | 579470-00-1 |
| Molekylformel | C15 H9 K O7 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-(4-Hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-7-yl Hydrogen Sulfate, Potassium |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O7S.K.H/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-21-14-7-11(22-23(18,19)20)5-6-12(14)15(13)17;;/h1-8,16H,(H,18,19,20);; |
| LEDER | O=C1C2=CC=C(OS(=O)(O[K])=O)C=C2OC=C1C3=CC=C(O)C=C3 |
| IUPAC-namn | [3-(4-hydroxyphenyl)-4-oxochromen-7-yl] hydrogen sulfate;potassium hydride |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.39 |
| Formel vikt | 372.978 |