Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Daidzein |
| Namnnotering | För HPLC-analys |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 0.987 |
| Kvantitet | 20 mg |
| Formel vikt | 254.23 |
| Fysisk form | Pulver |