Läs mer
Daidzein, 98,7 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11459981 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
20mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459981 100 mg 100mg
11449981 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459981 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215881280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2650.00 SEK
    2523.81 SEK / 100mg
    Save 126.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 486-66-8
Molekylformel C15H10O4
Molekylvikt (g/mol) 254.241
InChI-nyckel ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
PubChem CID 5281708
ChEBI CHEBI:28197
IUPAC-namn 7-hydroxi-3-(4-hydroxifenyl)kromen-4-on
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Daidzein
Namnnotering För HPLC-analys
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.987
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 254.23
Fysisk form Pulver