Läs mer
Daidzein, TRC
Produktkod. 30366549
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30366549 500 mg
1 options
Produktkod. 30366549 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD103500500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Daidzein
CAS 486-66-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 H10 O4
Kvantitet 500 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-, Daidzein (6CI), Isoflavone, 4',7-dihydroxy- (8CI), 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7,4'-Dihydroxyisoflavone, Daidzeol, Daidzin aglycone, FW 635I-1, Isoaurostatin, K 251b, NPI 031E
InChI formel InChI=1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
LEDER Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
IUPAC-namn 7-hydroxy-3-(4-hydroxyfenyl)krom-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 254.24
Formel vikt 254.0579