Läs mer
Daidzin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15559513 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15559513 1 g 1g
15569513 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15559513 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460420010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 552-66-9 | C21H20O9 | 416.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-66-9
Molekylformel C21H20O9
Molekylvikt (g/mol) 416.38
MDL-nummer MFCD00017466
InChI-nyckel KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
Synonym daidzin, daidzoside, daidzein 7-o-glucoside, daidzein 7-glucoside, daidzein-7-glucoside, daidzein 7-o-beta-d-glucoside, unii-4r2x91a5m5, daidzein-7-o-glucoside, 7-beta-d-glucopyranosyloxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-o-b-d-glucopyranoside
PubChem CID 107971
ChEBI CHEBI:42202
IUPAC-namn 3-(4-hydroxifenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxikromen-4-on
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C3C(=O)C(=COC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Daidzin
Förlust vid torkning 2.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 416.38
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.