Läs mer
Daidzin, TRC
Produktkod. 30135105
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135105 50 mg
17940695 10 mg
17981925 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD10353050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-66-9
Molekylformel C21 H20 O9
Molekylvikt (g/mol) 416.38
Synonym 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Daidzin (6CI,7CI,8CI), 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 7,4'-Dihydroxyisoflavone 7-glucoside, Daidzein 7-O-glucoside, Daidzein 7-glucoside, Daidzoside, NPI 031D
IUPAC-namn 3-(4-hydroxyfenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Daidzin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20O9/c22-8-16-18(25)19(26)20(27)21(30-16)29-12-5-6-13-15(7-12)28-9-14(17(13)24)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,9,16,18-23,25-27H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formel vikt 416.1107
Procent renhet >95%