Läs mer
Daimuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316738
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316738 1 ml
1 options
Produktkod. 30316738 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11948000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Daimuron (Dymron)
CAS 42609-52-9
Analyt- eller komponentnamn Daimuron (Dymron)
Frakt skick +20°C
Molekylformel C17 H20 N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O/c1-13-9-11-15(12-10-13)18-16(20)19-17(2,3)14-7-5-4-6-8-14/h4-12H,1-3H3,(H2,18,19,20)
LEDER Cc1ccc(NC(=O)NC(C)(C)c2ccccc2)cc1
IUPAC-namn 1-(4-methylphenyl)-3-(2-phenylpropan-2-yl)urea
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 268.35
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 268.1576 g/mol