Läs mer
Memmert™ DAkkS Fabrikskalibrering för IN75
Produktkod. 17597995 Handla allt Memmert Produkter
Produktkod. 17597995 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer IN75E39696
DAkkS fabrikskalibrering för en fritt valbar temperatur för Memmert Inkubatorer.
  • För ett fritt valbart temperaturvärde enligt metod C (DKD-R 5-7)
Specifikationer
För användning med (utrustning) IN75 Inkubator
Produkttyp DAkkS Fabrikskalibrering