Läs mer
Dalbavancin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Dalbavancin hydrochloride (MDL-63397 hydrochloride) is a semisynthetic lipoglycopeptide antibiotic with potent bactericidal activity against Gram-positive bacteria. Dalbavancin hydrochloride inhibits Staphylococcus aureus and Bacillus anthracis with MIC90s of 0.06 μg/mL and 0.25 μg/mL, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dalbavancin hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2227366-51-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C88H101Cl3N10O28 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | MDL-63397 hydrochlorideBI-397 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (134.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (26.98 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |