Läs mer
Dalcetrapib, MedChemExpress
Produktkod. 16476606
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476606 100 mg
16432397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16476606 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14950
MedChemExpress Dalcetrapib (JTT-705; RO-4607381) is a rhCETP inhibitor with IC50 of 0.2 μM that increases the plasma HDL cholesterol.
Dalcetrapib (JTT-705
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dalcetrapib
Fysisk form Solid
CAS 211513-37-0
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H35NO2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym JTT-705 RO4607381
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.34 mM)
LEDER CC(C)C(SC1=C(NC(C2(CC(CC)CC)CCCCC2)=O)C=CC=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 389.59
Formel vikt 389.59
Procent renhet 99.19%