missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dalfampridine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dalfampridine-D6 |
| CAS | 45498-20-2 |
| Molekylformel | C5 2H6 N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Pyridin-2,3,5,6-d4-amine-d2 (9CI), Dalfampridine-D6, Fampridine-D6, 4-Pyridylamine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D/hD2 |
| LEDER | [2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])nc([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | N,N,2,3,5,6-hexadeuteriopyridin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.15 |
| Formel vikt | 100.0908 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?