Läs mer
Dalfampridin, Mikromol™
Beskrivning
Dalfampridine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminopyridine |
| CAS | 504-24-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Aminopyridine |
| Frakt skick | Cold 2°C to 8°C |
| Molekylformel | C5 H6 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Pyridinamine, Pyridine, 4-amino- (8CI), 4-Aminopyridine, 4-Pyridinylamine, 4-Pyridylamine, 4AP, Ampyra, Avitrol, Dalfampridine, EL 970, Fampridine, NSC 15041, Neurelan, Phillips 1861, VMI 10-3, p-Aminopyridine, gamma-Aminopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7) |
| LEDER | Nc1ccncc1 |
| IUPAC-namn | Pyridin-4-amin |
| Visa mer |