Läs mer
Dalfampridine, TRC
Produktkod. 30360574
Change view
Kvantitet:
1 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360574 250 g
30350196 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30360574 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD113500250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-24-5
Molekylformel C5 H6 N2
Molekylvikt (g/mol) 94.11
Synonym Pyridine, 4-amino- (8CI), 4-Aminopyridine, 4-Pyridinylamine, 4-Pyridylamine, 4AP, Ampyra, Avitrol, Dalfampridine, EL 970, Fampridine, NSC 15041, Neurelan, Phillips 1861, Pymadin, VMI 10-3, p-Aminopyridine, γ-Aminopyridine
IUPAC-namn Pyridin-4-amin
LEDER Nc1ccncc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminopyridine
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
Formel vikt 94.0531