Läs mer
Dalfopristin, MedChemExpress
Beskrivning
Dalfopristin is a semi-synthetic streptogramin antibiotic. Quinupristin/Dalfopristin (Q/D) is a valuable alternative antibiotic to vancomycin for the treatment of multi-drug resistant Enterococcus faecium infections.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dalfopristin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 112362-50-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C34H50N4O9S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | RP54476 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (180.94 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |