Läs mer
MedChemExpress DAMGO
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.1% |
| CAS | 78123-71-4 |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 513.59 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 33.33 mg/mL (64.90 mM∣Need ultrasonic) |