Läs mer
Daminozide, MedChemExpress
Beskrivning
Daminozide, a plant growth regulator, is a selective inhibitor of the human KDM2/7 histone demethylases, with IC50s of 0.55, 1.5 and 2.1 μM for PHF8, KDM2A, and KIAA1718, respectively. Daminozide has >100-fold selectivity for KDM2/7 subfamily versus other demethylase subfamily members tested.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Daminozide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1596-84-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H12N2O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 106.67 mg/mL (665.98 mM; Need warming) ∣H2O : 100 mg/mL (624.34 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NN(C)C)CCC(O)=O |
| Visa mer |