missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Daminozide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Daminozide |
| CAS | 1596-84-5 |
| Molekylformel | C6 H12 N2 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Butanedioic acid, mono(2,2-dimethylhydrazide) (9CI), Succinic acid, mono(2,2-dimethylhydrazide) (8CI), Alar, Alar 85, Aminozid, Aminozide, B 995, B-Nine, Bijiu, DIMG, DMASA, DYaK, Daminozide, Dazide, Dimas, Kylar, N-(Dimethylamino)succinamic acid, SADH, Succinic N',N'-dimethylhydrazide, Succinic acid 2,2-dimethylhydrazide, Succinic acid N,N-dimethylhydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11) |
| LEDER | CN(C)NC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(2,2-dimethylhydrazinyl)-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vikt | 160.0848 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?