Läs mer
DAMPA-d3, TRC
Produktkod. 30353971
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30353971 25 mg
30350388 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30353971 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD13650225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1794780-00-9
Molekylformel C15 2H3 H12 N7 O2
Molekylvikt (g/mol) 328.34
Synonym 4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl-(trideuteriomethyl)amino]benzoic acid, 4-Amino-N10-methylpteroic acid D3 (N-methyl-D3), DAMPA-d3, 4-Amino-4-deoxy-N10-(methyl-d3)pteroic acid, 4-[N-[(2,4-Diaminopyrimido[4,5-b]pyrazin-6-yl)methyl]-N-(methyl-d3)amino]benzoic acid
IUPAC-namn 4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-(trideuteriomethyl)amino]benzoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DAMPA-d3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15N7O2/c1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21)/i1D3
Formel vikt 328.1476
Procent renhet >95%