missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DAMPA Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DAMPA Methyl Ester |
| CAS | 23853-09-0 |
| Molekylformel | C16H17N7O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Amino-4-deoxy-10-methyl Pteroate, NSC 133722 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N7O2/c1-23(11-5-3-9(4-6-11)15(24)25-2)8-10-7-19-14-12(20-10)13(17)21-16(18)22-14/h3-7H,8H2,1-2H3,(H4,17,18,19,21,22) |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(cc1)N(C)CC2=NC3=C(N)NC(=N)N=C3N=C2 |
| IUPAC-namn | methyl 4-[(4-amino-2-imino-3H-pteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.35 |
| Formel vikt | 339.1444 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?