Läs mer
DAMPA, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DAMPA |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N7O2/c1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21) |
| Formel vikt | 325.1287 |
| Procent renhet | >95% |