Läs mer
Danegaptide Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Danegaptide Hydrochloride (GAP-134 Hydrochloride) is a potent, selective and orally active gap-junction modifier with an antiarrhythmic effect.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Danegaptide Hydrochloride |
| CAS | 943133-81-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H18ClN3O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | GAP-134 Hydrochloride ZP 1609 Hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 55 mg/mL (167.81 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (152.55 mM) |
| LEDER | O=C(N[C@H]1CN(C(CN)=O)[C@H](C(O)=O)C1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.76 |
| Visa mer |