Läs mer
Danirixin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497706
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
16497706 100 mg
16490358 5 mg
16461859 1 mg
16457898 10 mg
16423847 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16497706 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19768
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Danirixin is a selective, and reversible CXCR2 antagonist, with IC50 of 12.5 nM for CXCL8.
Danirixin is a selective, and reversible CXCR2 antagonist, with IC50 of 12.5 nM for CXCL8.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Danirixin
CAS 954126-98-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H21ClFN3O4S
Kvantitet 100 mg
Synonym GSK1325756
Löslighetsinformation DMSO : 8 mg/mL (18.10 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(NC1=CC=C(Cl)C(S([C@H]2CCCNC2)(=O)=O)=C1O)NC3=C(C)C(F)=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 441.9
Formel vikt 441.9
Procent renhet 98.45%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.