Läs mer
Danofloxacin Mesilate, Mikromol™
Beskrivning
Danofloxacin Mesilate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Danofloxacin mesylate |
| CAS | 119478-55-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Danofloxacin mesylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H20 F N3 O3 . C H4 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-4-oxo-, methanesulfonate (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-4-oxo-, (1S)-, monomethanesulfonate, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-4-oxo-, monomethanesulfonate (9CI), 2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane, 3-quinolinecarboxylic acid deriv., CP 76136-27, Danofloxacin mesylate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20FN3O3.CH4O3S/c1-21-7-12-4-11(21)8-22(12)17-6-16-13(5-15(17)20)18(24)14(19(25)26)9-23(16)10-2-3-10;1-5(2,3)4/h5-6,9-12H,2-4,7-8H2,1H3,(H,25,26);1H3,(H,2,3,4)/t11-,12-;/m0./s1 |
| LEDER | CN1C[C@@H]2C[C@H]1CN2c3cc4N(C=C(C(=O)O)C(=O)c4cc3F)C5CC5.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;methanesulfonic acid |
| Visa mer |