missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Danofloxacin mesylate, MedChemExpress

Produktkod. p-200096788
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16470958

Brand: Medchem Express HYB0501

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Danofloxacin mesylate (CP 76136-27) is a fluoroquinolone antibacterial for veterinary use.

Danofloxacin mesylate (CP 76136-27) is a fluoroquinolone antibacterial for veterinary use.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Danofloxacin mesylate
Fysisk form Solid
CAS 119478-55-6
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24FN3O6S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym CP 76136-27
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (220.52 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.10 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4[C@](C5)([H])CN(C)[C@]5([H])C4)=C3)C1=O)O.CS(=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 453.48
Formel vikt 453.48
Procent renhet 99.81%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.