Läs mer
Danofloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Danofloxacin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20FN3O3/c1-21-7-12-4-11(21)8-22(12)17-6-16-13(5-15(17)20)18(24)14(19(25)26)9-23(16)10-2-3-10/h5-6,9-12H,2-4,7-8H2,1H3,(H,25,26)/t11-,12-/m0/s1 |
| Formel vikt | 357.1489 |
| Procent renhet | >95% |