missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Danoprevir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Danoprevir |
| CAS | 850876-88-9 |
| Molekylformel | C35 H46 F N5 O9 S |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | 4-Fluoro-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxylic Acid (2R,6S,13aS,14aR,16aS)-14a-[[(Cyclopropylsulfonyl)amino]carbonyl]-6-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a,14,14a,15,16,16a-hexadecahydro-5,16-dioxocyclopropa[e]pyrrolo[1,2-a][1,4]diazacyclopentadecin-2-yl Ester, EBP 521, ITMN 191, ITMN B, Intermune ITMN-191, R 05190591, R 7227 |
| InChI formel | InChI=1S/C35H46FN5O9S/c1-34(2,3)50-32(45)37-27-13-8-6-4-5-7-11-22-17-35(22,31(44)39-51(47,48)24-14-15-24)38-29(42)28-16-23(19-41(28)30(27)43)49-33(46)40-18-21-10-9-12-26(36)25(21)20-40/h7,9-12,22-24,27-28H,4-6,8,13-20H2,1-3H3,(H,37,45)(H,38,42)(H,39,44)/b11-7-/t22-,23-,27+,28+,35-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCCC\C=C/[C@@H]2C[C@]2(NC(=O)[C@@H]3C[C@H](CN3C1=O)OC(=O)N4Cc5cccc(F)c5C4)C(=O)NS(=O)(=O)C6CC6 |
| IUPAC-namn | [(1S,4R,6S,7Z,14S,18R)-4-(cyclopropylsulfonylcarbamoyl)-14-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2,15-dioxo-3,16-diazatricyclo[14.3.0.04,6]nonadec-7-en-18-yl] 4-fluoro-1,3-dihydroisoindole-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 731.83 |
| Formel vikt | 731.3 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?