Läs mer
Danshensu, MedChemExpress
Beskrivning
Danshensu, an active ingredient of Salvia miltiorrhiza, shows wide cardiovascular benefit by activating Nrf2 signaling pathway.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Danshensu |
| CAS | 76822-21-4 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H10O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Dan shen suan A Salvianic acid A |
| Löslighetsinformation | H2O : 5 mg/mL (25.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| LEDER | OC1=C(O)C=CC(C[C@@H](O)C(O)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.17 |
| Visa mer |