Läs mer
Danshensu sodium salt, MedChemExpress
Beskrivning
Danshensu (sodium salt) is odium salt of danshensu from the widely used Chinese herb Danshen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Danshensu sodium salt |
| CAS | 67920-52-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H9NaO5 |
| Kvantitet | 200 mg |
| Synonym | Sodium Danshensu (±)-DanShenSu sodium sal |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (454.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (454.24 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=C(O)C=CC(CC(C(O[Na])=O)O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.15 |
| Visa mer |