Läs mer
Danshensu, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Danshensu |
| CAS | 76822-21-4 |
| Molekylformel | C9 H10 O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, α,3,4-trihydroxy-, (R)-, (R)-(+)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)lactic acid, (R)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxypropionic acid, 3-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-(2R)-lactic acid, D-(+)-β-(3,4-Dihydroxyphenyl)lactic acid, DS 182, Dan Shen Su, Dan shen suan A, Salianic acid A, Salvianic acid A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O5/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14)/t8-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.17 |
| Formel vikt | 198.0528 |