Läs mer
Dansylsyra, TRC
Produktkod. 30365719
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30365719 1 g
1 options
Produktkod. 30365719 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1728601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dansyl Acid
CAS 4272-77-9
Molekylformel C12 H13 N O3 S
Kvantitet 1 g
Synonym 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonic Acid, 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H13NO3S/c1-13(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(14,15)16/h3-8H,1-2H3,(H,14,15,16)
LEDER CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 5-(dimetylamino)naftalen-1-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 251.3
Formel vikt 251.0616