Läs mer
Dansylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dansyl Acid |
| CAS | 4272-77-9 |
| Molekylformel | C12 H13 N O3 S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonic Acid, 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3S/c1-13(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(14,15)16/h3-8H,1-2H3,(H,14,15,16) |
| LEDER | CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-(dimetylamino)naftalen-1-sulfonsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.3 |
| Formel vikt | 251.0616 |