Läs mer
Dansylklorid, 96 %
Beskrivning
Dansylklorid är ett fluorogent reagens som används för detektion av protein, N-terminala aminosyror och peptider genom omvänd fas högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Det används också för att bestämma graden av märkning i kymotrypsin och ovalbumin. Det fungerar som en prekursor för syntesen av andra derivat som dansylamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dansylklorid är ett fluorogent reagens som används för detektion av protein, N-terminala aminosyror och peptider genom omvänd fas högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Det används också för att bestämma graden av märkning i kymotrypsin och ovalbumin. Det fungerar som en prekursor för syntesen av andra derivat som dansylamid.
Löslighet
Löslig i dimetylfluorid, aceton, kloroform, pyridin, bensen och dioxan. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dansyl chloride |
| Smältpunkt | 69 °C till 75 °C |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2217205 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Merck Index | 14,2814 |
| Löslighetsinformation | Löslig i dimetylfluorid, aceton, kloroform, pyridin, bensen och dioxan. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 269.75 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Dansyl chloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonylchloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.