Läs mer
Dansylklorid, 96 %
Produktkod. 11434924
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434924 5 g 5g
11424924 1 g 1g
11444924 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434924 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13828.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.70 SEK
    1678.65 SEK / 5g
    Save 397.05 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269,74 g/mol
Dansylklorid är ett fluorogent reagens som används för detektion av protein, N-terminala aminosyror och peptider genom omvänd fas högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Det används också för att bestämma graden av märkning i kymotrypsin och ovalbumin. Det fungerar som en prekursor för syntesen av andra derivat som dansylamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dansylklorid är ett fluorogent reagens som används för detektion av protein, N-terminala aminosyror och peptider genom omvänd fas högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Det används också för att bestämma graden av märkning i kymotrypsin och ovalbumin. Det fungerar som en prekursor för syntesen av andra derivat som dansylamid.
Löslighet
Löslig i dimetylfluorid, aceton, kloroform, pyridin, bensen och dioxan. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 605-65-2
Molekylformel C12H12ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 269.74
MDL-nummer MFCD00003985
InChI-nyckel XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dansyl chloride, 5-dimethylamino naphthalene-1-sulfonyl chloride, dns chloride, dansyl, 5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, 1-naphthalenesulfonyl chloride, 5-dimethylamino, 1-dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl chloride, 1-chlorosulfonyl-5-dimethylaminonaphthalene, unii-qmu9166tj4, 5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
IUPAC-namn 5-(dimetylamino)naftalen-1-sulfonylklorid
LEDER CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dansyl chloride
Smältpunkt 69 °C till 75 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2217205
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,2814
Löslighetsinformation Löslig i dimetylfluorid, aceton, kloroform, pyridin, bensen och dioxan. Olöslig i vatten.
Formel vikt 269.75
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.