Läs mer
Dansylklorid, 98 %
Produktkod. 10540571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10540571 1 g Glasflaska 1g
10070880 5 g Glasflaska 5g
10348743 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10540571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115850010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269,74 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 605-65-2
Molekylformel C12H12ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 269.74
MDL-nummer MFCD00003985
InChI-nyckel XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
IUPAC-namn 5-(dimetylamino)naftalen-1-sulfonylklorid
LEDER CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Dansyl chloride
Smältpunkt 71,0 °C till 74,0 °C
Namnnotering 98%
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 98%
Färg Beige/Brun eller Grå till Vit
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 10 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i aceton, pyridin, bensen och dioxan
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver, nålar eller kristaller
Formel vikt 269.75
Procent renhet 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dansyl chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.