Läs mer
Dansyl Chloride (Crystalline (Yellow)), Fisher BioReagents
Produktkod. 10541255
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10541255 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10541255 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP4271
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dansyl Chloride is a fluorochrome useful in the detection of N-terminal amino acids in proteins and peptides. It is also used in the preparation of fluorescent derivatives of amino acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dansyl Chloride
Smältpunkt 71°C
CAS 605-65-2
Analysprocentintervall ≥99 %
Molekylformel C12H12ClNO2S
MDL-nummer MFCD00003985
UN-nummer 1759
Merck Index 15, 2813
Synonym 1-(Dimethylamino)-5-naphthalenesulfonyl Chloride
Identifiering Pass Test
InChI-nyckel XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
IUPAC-namn 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 269.74
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
Formel vikt 269.75
Procent renhet ≥99%
Förpackning Amber Glass
Färg Yellow
Kvantitet 1 g
Fysisk form Powder