Learn More
Dansyl Chloride-d6, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Dansyl Chloride-d6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| Formel vikt | 275.0654 |