Läs mer
Dansyl Chloride-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dansyl Chloride-d6 |
| CAS | 1276379-68-0 |
| Molekylformel | C12 2H6 H6 Cl N O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Naphthalenesulfonyl chloride, 5-[di(methyl-d3)amino]- (ACI), 5-[Di(methyl-d3)amino]-1-naphthalenesulfonyl chloride (ACI), Dansyl Chloride-d6, Dansyl-d6 Chloride (N,N-dimethyl-d6), Dansyl Chloride-D6 (N,N-dimethyl-D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 5-[bis(trideuteriomethyl)amino]naphthalene-1-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.78 |
| Formel vikt | 275.0654 |