Läs mer
Dansylklorid, TRC
Produktkod. 17951955
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
17951955 5 g
17904545 250 mg
17913005 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17951955 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD1775005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 605-65-2
Molekylformel C12 H12 Cl N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 269.75
Synonym 1-Naphthalenesulfonyl chloride, 5-(dimethylamino)- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl chloride (ACI), 1-(Dimethylamino)-5-naphthalenesulfonyl chloride, 5-(N,N-Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl chloride, 8-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, Dansyl chloride, DNS chloride, DNS-Cl, NSC 83616
IUPAC-namn 5-(dimetylamino)naftalen-1-sulfonylklorid
LEDER CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Kemiskt namn eller material Dansyl Chloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
Formel vikt 269.0277
Procent renhet >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.