Läs mer
Dansyl-dimethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dansyl-dimethylamine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O2S/c1-15(2)13-9-5-8-12-11(13)7-6-10-14(12)19(17,18)16(3)4/h5-10H,1-4H3 |
| Formel vikt | 278.1089 |