missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dansyl-ethanolamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dansyl-ethanolamine |
| CAS | 5282-89-3 |
| Molekylformel | C14H18N2O3S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | DNS-ethanolamine, N-Dansylethanolamine, 5-(Dimethylamino)-N-(2-hydroxyethyl)-1-naphthalenesulfonamide, 2-(5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonamido)ethanol, 2-(Dansylamino)ethanol, 5-(Dimethylamino)-N-(2-hydroxyethyl)-naphthalene-1-sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O3S/c1-16(2)13-7-3-6-12-11(13)5-4-8-14(12)20(18,19)15-9-10-17/h3-8,15,17H,9-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCO |
| IUPAC-namn | 5-(dimethylamino)-N-(2-hydroxyethyl)naphthalene-1-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.37 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?