Läs mer
Invitrogen™ Dansyl etylendiamin, 5-dimetylaminonaftalen-1-( N- (2-aminoetyl))sulfonamid
Produktkod. 11590186
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11590186
Brand: Invitrogen™ D112
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
5-dimetylaminonaftalen-1-( N- (2-aminoetyl))sulfonamid (dansyletylendiamin)
Den primära alifatiska aminen av dansyletylendiamin kan reversibelt kopplas till aldehyder och ketoner för att bilda en Schiff-bas - som kan reduceras till ett genererande stabilt aminderivat med natriumborhydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanoborhydrid (NaCNH 3 ). Karboxylsyror från proteiner och andra vattenlösliga biopolymerer kan kopplas till denna molekyl i vattenlösning med vattenlösliga karbodiimider såsom EDAC (E2247). Denna fluorofor är lipofil och miljökänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 mg
Produkttyp Dansyl Etylendiamine
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Kemisk reaktivitet Karboxylsyra, keton, aldehyd
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Amin, Etylendiamin
Etikett eller färgämne Dansyl
Etiketttyp Klassiska färgämnen