Läs mer
Dansyl Ethylenediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dansyl Ethylenediamine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O2S/c1-17(2)13-7-3-6-12-11(13)5-4-8-14(12)20(18,19)16-10-9-15/h3-8,16H,9-10,15H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 293.1198 |