Läs mer
MedChemExpress Dansylamide
Produktkod. 16485666
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16485666 100 mg
1 options
Produktkod. 16485666 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY118562
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress Dansyl amide is a fluorescent dye that is used in biochemistry and chemistry to label substances with the fluorescent dansyl group.
Specifikationer
Kvantitet 100 mg
Förvaringskrav -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Löslighet DMSO : 150 mg/mL (599.23 mM; Need ultrasonic)
Frakt skick Room temperature
CAS 1431-39-6
Molekylvikt (g/mol) 250.32 g/mol
Mål Factor Xa ∣ Thrombin