missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dansylamidoethyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dansylamidoethyl Methanethiosulfonate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O4S3/c1-17(2)14-8-4-7-13-12(14)6-5-9-15(13)24(20,21)16-10-11-23(18,19)22-3/h4-9,16H,10-11H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 388.0585 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?