Läs mer
Danthron (1,8-Dihydroxyanthracen-9,10-dion), LoGiCal
Produktkod. 30463055
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463055 10 mg
1 options
Produktkod. 30463055 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0137.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dantron
CAS 117-10-2
Analyt- eller komponentnamn Dantron
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H8 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,8-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Dithranol Imp. B (EP), Danthron, 1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dioxyanthraquinone, Altan, Antrapurol, Chrysazin, Danthrone, Dantron, Diaquone, Dionone, Dorbane, Istin, Istizin, Laxanorm, Laxanthreen, Laxipur, Laxipurin, Modane, NSC 38626, NSC 646568, NSC 7210, Zwitsalax, Dithranol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC-namn 1,8-dihydroxyanthracen-9,10-dione
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 240.21
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 240,0423 g/mol