Läs mer
Danthron, MedChemExpress
Produktkod. 16438516
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16438516 100 mg
1 options
Produktkod. 16438516 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0923
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Danthron is a natural product extracted from the traditional Chinese medicine rhubarb. Danthron functions in regulating glucose and lipid metabolism by activating AMPK.
Danthron is a natural product extracted from the traditional Chinese medicine rhubarb. Danthron functions in regulating glucose and lipid metabolism by activating AMPK.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Danthron
CAS 117-10-2
Färg Deep Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H8O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Dantron Chrysazin 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (20.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C1C2=C(C=CC=C2O)C(C3=CC=CC(O)=C13)=O
Molekylvikt (g/mol) 240.21
Formel vikt 240.21
Procent renhet 97.72%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease