Läs mer
Dantoin MDMH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dantoin MDMH |
| CAS | 116-25-6 |
| Molekylformel | C6H10N2O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, 1-Methylol-5,5-dimethylhydantoin, N-Methylol 5,5-dimethyl hydantoin |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O3/c1-6(2)4(10)7-5(11)8(6)3-9/h9H,3H2,1-2H3,(H,7,10,11) |
| LEDER | CC1(C)N(CO)C(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 1-(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.16 |
| Formel vikt | 158.0691 |