Läs mer
Dantrolennatriumhemiheptahydrat, Thermo Scientific™
Produktkod. 17740679 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17740679 5 g
17750679 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17740679 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469940050
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dantrolennatriumhemiheptahydrat
CAS 24868-20-0
Synonym 1-[(5-(p-nitrofenyl)-furfuryliden)amino]hydantoin-natriumsalt
Kvantitet 5 g
Löslighet lätt löslig aq. soln.
Smältpunkt 225 °C till 226 °C
Frakt skick Inga speciella krav
Produktlinje Livsvetenskap
Molekylformel C14H9N4Na05 · 3,5 H2O
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Gul till orange till brun
Renhet ≥97,5 %