Läs mer
Dantrolene Sodium Salt Hemiheptahydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dantrolene Sodium Hydrate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C14H10N4O5.2Na.7H2O/c2*19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;;;;;;;;;/h2*1-7H,8H2,(H,16,19,20);;;7*1H2/q;;2*+1;;;;;;;/p-2/b2*15-7+;;;;;;;;; |
| Formel vikt | 798.1681 |