Läs mer
Dantrolennatriumsalt
Produktkod. 15463579
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463579 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 15463579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60887.MC
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Hemmar intracellulär kalciumfrisättning från det sarkoplasmatiska retikulumet | CAS: 14663-23-1 | C14H12N4NaO5 | 339,263 g/mol
Hemmar intracellulärt kalciumfrisättning från det sarkoplasmatiska retikulumet
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14663-23-1
Molekylformel C14H12N4NaO5
Molekylvikt (g/mol) 339.263
MDL-nummer MFCD00079130
InChI-nyckel XHONPQLVCHTEDY-YVCISUPJSA-N
PubChem CID 131674048
IUPAC-namn molecular hydrogen;1-[(E)-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione;sodium
LEDER [HH].C1C(=O)NC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-].[Na]
Specifications
Kemiskt namn eller material Dantrolene sodium salt
Färg Orange till gult
Kvantitet 100 mg
Merck Index 14,2816
Formel vikt 336.23
Fysisk form Kristallint pulver
RUO– Endast forskningsanvändning